Få mere at vide
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath
Kapacitet (metrisk):
12 L
18 L
2 L
26 L
34 L
5 L
5 og 12 l
Model-:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
- Temperaturstabilitet ±0,2 ºC
- Temperaturområde fra omgivende forhold +5 til 99°C
- Unik Set and Forget™ teknologi. Moderne teknologi til hurtig opvarmning og fremragende temperaturnøjagtighed
- Badene har tydelige akustiske og visuelle alarmer og avanceret tørstarts- og tørløbsbeskyttelse, der undgår skader, hvis de ved et uheld tændes uden vand, eller badet løber tørt. Du skal blot opfylde og genstarte
- 2-punkts brugerdefineret kalibrering, der sikrer optimal nøjagtighed til krævende testopsætninger
- LED-display med 0,1°C nøjagtighed, frontpanellås for at forhindre utilsigtede temperaturændringer
- Tre programmerbare temperaturforudindstillinger, nedtællingstimer fra 1 til 999 min. med hørbar summer for nøjagtig tidstagning af reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vandbad |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Certificeringer/compliance | DIN 12876-3 |
| Temperaturområde | Omgivende forhold +5 til 99 °C |
| Til brug med (applikation) | Prøveforberedelse, QA/QC-prøver, opvarmningsprøver |
| Varmekapacitet | 350 W (230 OG 120V) |
| Inkluderer | Drænhane, bakke og låg |
| Model- | SAP2s |
| Forudindstillede temperaturer | Tre |
| Temperaturstabilitet | ±0,2 °C |
| Vis mere |