Få mere at vide
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath
Artikelnummer. 15127025
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 l
5 l
5 og 12 l
Model-:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15127025 2 l SAP2 Hver
15157025 12 l SAP12 -
15187025 18 l SAP18 Hver
15177025 26 l SAP26 Hver
15147025 5 l SAP5 Hver
15167025 34 l SAP34 Hver
15197025 5 og 12 l SAPD Hver
15137025 2 l SAP2s Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15127025 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. SAP2
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Inkluderer ikke-dryppende klart låg for forbedret præstation, reduceret fordampning og øget energibesparelse. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath giver et klart, vidvinkel LED-display for øjeblikkelig og nem kontrol af badets status.
  • Omgivende drift ved +5 til 99°C
  • Set and Forget™-teknologi - hurtig opvarmning, nøjagtig temperaturkontrol
  • Stabilitet ±0,2°C
  • 0,1°C indstillingsnøjagtighed
  • Justerbar overtemperaturalarm - beskyt prøverne mod overophedning
  • Avanceret tørstarts- og tørkørselsbeskyttelse
  • Velegnet til brug med varmeoverførselsperler (undtagen SAP2- og SAP2S-modeller)
  • Afløbshane og gennemsigtigt låg medfølger
  • Timer og forudindstillinger
  • 120V og 230V modeller tilgængelige
  • 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2 l
Temperaturområde Omgivende forhold +5 til 99 °C
Varmekapacitet 250 w
Model- SAP2
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturopløsning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 200 x 185 x 200 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (metrisk) interiør 117 mm
Bredde (metrisk) 185 mm
Bredde (metrisk) interiør 131 mm
Højde (metrisk) 200 mm
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Spænding 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz