Få mere at vide
STEMCELL Technologies SU9516
Beskrivelse
- SU9516 is a specific inhibitor of cyclin-dependent kinases (CDKs) including CDK2, CDK1 and, to a lesser extent, CDK4 with IC50 values of 22, 40, and 200 nM, respectively (Lane et al.) It competitively binds in the ATP binding pocket of CDK2 and CDK1 (Moshinsky et al.) It is highly selective and does not inhibit PKC, p38 MAPK, PDGFR or EGFR (IC50 > 10 μM; Lane et al.)
- Decreases proliferation in human colon carcinoma cell lines RKO and SW480, through inhibition of retinoblastoma protein (Rb) phosphorylation, resulting in increased Rb/E2F, cell-cycle arrest, and subsequent apoptosis (Lane et al.; Yu et al.)
- Induces mitochondrial injury, caspase activation and subsequent apoptosis through downregulated transcription of the antiapoptotic protein MCL-1 in U937, Jurkat, and HL-60 leukemia or lymphoma cell lines (Gao et al.)
- Induces apoptosis, alone or in combination with paclitaxel, in the inflammatory breast cancer cell line SUM149PT (Opyrchal et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 377090-84-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C13H11N3O2 |
| Renhed | ≥98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?