missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SU5408, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496487
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496487 5 mg -
16462846 25 mg -
16453768 10 mg 10mg
16430989 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SU5408 (VEGFR2 Kinase Inhibitor I) is a potent and cell-permeable inhibitor of VEGFR2 kinase with an IC50 of 70 nM.

SU5408 (VEGFR2 Kinase Inhibitor I) is a potent and cell-permeable inhibitor of VEGFR2 kinase with an IC50 of 70 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SU5408
Fysisk form Solid
CAS 15966-93-5
Farve Orange
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym VEGFR2 Kinase Inhibitor I
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (19.33 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C(C)NC(/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)=C1C)OCC
Molekylvægt (g/mol) 310.35
Formel vægt 310.35
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.