missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies SU5402
Beskrivelse
- SU5402 is a potent and selective inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR-2), fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR-1), and platelet-derived growth factor receptor beta (PDGFRB) with IC50 = 0.02, 0.03, and 0.51 μM, respectively (Sun et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 215543-92-3 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C17H16N2O3 |
| Renhed | ≥95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?