missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SU14813 maleate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494008
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494008 10 mg
16440367 50 mg
16416727 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494008 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10501A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.

SU14813 maleate is a multi-targeted receptor tyrosine kinases inhibitor with IC50s of 50, 2, 4, 15 nM for VEGFR2, VEGFR1, PDGFRβ and KIT.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SU14813 maleate
CAS 849643-15-8
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H31FN4O8
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.03 mM)
SMIL O=C(NC[C@@H](CN1CCOCC1)O)C2=C(NC(/C=C3C(NC4=C\3C=C(C=C4)F)=O)=C2C)C.O=C(/C=C\C(O)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 558.56
Formel vægt 558.56
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.