Få mere at vide
SU11652, TRC
Artikelnummer. 30418151
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30418151 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30418151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6880481MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 326914-10-7
Molekylær formel C22H27ClN4O2
Molekylvægt (g/mol) 414.93
Synonym SU11652, 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
IUPAC navn 5-[(Z)-(5-chloro-2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[(Z)-(5-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27ClN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
Formel vægt 414.1823