missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SU 5416, TRC

Artikelnummer. 30428478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428478 100 mg
30410737 50 mg
30409489 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688030100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 204005-46-9
Molekylær formel C15 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Synonym 3-[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1,3-dihydroindol-2-one, 3-[(3,5-Dimethylpyrrol-2-yl)methylene]indolin-2-one, NSC 696819, Semaxinib, Semoxind, Sugen 5416
IUPAC navn (3Z)-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylidene]-1H-indol-2-one
SMIL Cc1cc(C)c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SU 5416
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8-
Formel vægt 238.1106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.