missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SU 5402, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SU 5402 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8- |
| Formel vægt | 296.1161 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?