Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SU 5402
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001394
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001394 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001394 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3300/1
Potent FGFR and VEGFR inhibitor
Potent and selective vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) and fibroblast growth factor receptor (FGFR) inhibitor (IC50 values are 0.02, 0.03, 0.51 and > 100 μM at VEGFR2, FGFR1, PDGFRβ and EGFR respectively). Inhibits embryonic left-right determination and exhibits potent anticancer activity in vitro and in vivo. Also attenuates integrin β4-induced differentiation of neural stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SU 5402
CAS 215543-92-3
Mængde 1 mg
Molekylær formel C17H16N2O3
Formel vægt 296.32
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 296.326