Få mere at vide
SU 5402, MedChemExpress
Beskrivelse
SU 5402 is a potent multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 20 nM, 30 nM, and 510 nM for VEGFR2, FGFR1, and PDGFRβ, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SU 5402 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 215543-92-3 |
| Farve | Brown |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16N2O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C(CCC1=C(NC=C1C)/C=C2C(NC3=C\2C=CC=C3)=O)O |
| Vis mere |