missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SU-5402 Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 210644-65-8 |
| Molekylær formel | C19H20N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | SU-5402 Ethyl Ester, 2-(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-3-24-18(22)9-8-13-12(2)11-20-17(13)10-15-14-6-4-5-7-16(14)21-19(15)23/h4-7,10-11,20H,3,8-9H2,1-2H3,(H,21,23)/b15-10- |
| SMIL | CCOC(=O)CCc1c(C)c[nH]c1\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23 |
| IUPAC navn | ethyl 3-[4-methyl-2-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ylidene)methyl]-1H-pyrrol-3-yl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.37 |
| Formel vægt | 324.1474 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?