Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SU 16f
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054322
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054322 10 mg
18084512 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054322 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3304/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 DKK
    2256.45 DKK / 10mg
    Spare 133.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective PDGFRβ inhibitor
Potent and selective platelet-derived growth factor receptor β (PDGFRβ) inhibitor (IC50 = 10 nM) that displays > 14-fold, > 229-fold and > 10000-fold selectivity over VEGFR2, FGFR1 and EGFR respectively. Inhibits proliferation of HUVEC and NIH3T3 cells in vitro (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251356-45-3
Molekylær formel C24H22N2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SU 16f
Mængde 10 mg
Formel vægt 386.44
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 386.451