Få mere at vide
(+/-)-styrenoxid, 98+%
Artikelnummer. 11312067
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312067 100 g 100g
11322067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07821.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120,151 g/mol
Styrenoxid bruges som mellemprodukt i medicin og parfume.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Styrenoxid bruges som mellemprodukt i medicin og parfume
.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-09-3
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00005121
InChI nøgle AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC navn 2-phenyloxiran
SMIL C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Styrene oxide
Smeltepunkt -37 °C
Tæthed 1.053
Kogepunkt 193 °C til 196 °C
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Brydningsindeks 1.535
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108582
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 120.15
Procent renhed ≥98%