Få mere at vide
Styrene oxide, 97+%
Artikelnummer. 10795791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
Artikelnummer. 10795791
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-09-3
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00005121
InChI nøgle AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC navn 2-phenyloxiran
SMIL C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene oxide
Smeltepunkt -37.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 194.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5330 to 1.5360
Mængde 250 mL
Beilstein 17, 49
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske