Få mere at vide
Flaminoxid, 97+%
Artikelnummer. 10215140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10215140 1 L Glasflaske 1 L
10476950 10 mL Glasflaske 10ml
10795791 250 mL Glasflaske 250ml
10616714 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10215140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132800010
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-09-3
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00005121
InChI nøgle AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC navn 2-phenyloxiran
SMIL C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene oxide
Smeltepunkt -37,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 194,0 °C
Flammepunkt 74 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5330 til 1,5360
Mængde 1 L
Beilstein 17, 49
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i hexan, petroleumsether, acetone, alkohol, ether og benzen
Formel vægt 120.15
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske