Få mere at vide
Styrene-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Styrene D8 |
| CAS | 19361-62-7 |
| Molekylær formel | C8 2H8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Styrene D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7 H,1H2/i1D2,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.2 |
| Formel vægt | 112.1128 g/mol |
| Vis mere |