Få mere at vide
Styrene D8 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318578
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30318578 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318578 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16982010ME100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene D8
CAS 19361-62-7
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C8 2H8
Mængde 1 mL
Synonym Styrene D8
InChI formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]C(=C([2H])c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzene
Molekylvægt (g/mol) 112.2
Formel vægt 112.1128 g/mol