Artikelnummer. 11395887
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
unitSize
11395887
1 g
1g
11305897
5 g
5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
11395887
Leverandør
Thermo Scientific Alfa Aesar
Leverandørnr.
043667.03
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 19361-62-7 | C8H8 | 112.201 g/mol
Styren-d{8} bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
19361-62-7
Molekylær formel
C8H8
Molekylvægt (g/mol)
112.201
MDL nummer
MFCD00044231
InChI nøgle
PPBRXRYQALVLMV-GDALLCCDSA-N
Synonym
styrene-d8, 2h8 styrene, perdeuteriostyrene, benzene-d5, ethenyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-1,2,2-trideuterioethenyl benzene, benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-ethenyl-1,2,2-d3, styrene d8, phenethylene-d8, phenylethene-d8, vinylbenzene-d8
PubChem CID
88025
IUPAC navn
1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,2,2-trideuterioethenyl)benzen
SMIL
C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Styrene-d8
Fysisk form
Væske
Farve
Farveløs
Navn note
Stabilized with 4-tert-butylcatechol, Isotopic
Tæthed
0.979 g/mL
Flammepunkt
31°C (88°F)
Emballage
Ampul
Brydningsindeks
1.5445
Følsomhed
Air
Mængde
1 g
Kogepunkt
50°C to 51°C (25mmHg)
Lineær formel
C6 D5 CD=CD2
FN nummer
UN2055
Beilstein
2327045
Opløselighedsinformation
It is soluble in water 0.24g/L (20°C).
Formel vægt
112.2
Procent renhed
98%
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?