Få mere at vide
Styren 2000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322072
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322072 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322072 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010506ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styrene
CAS 100-42-5
Analyt- eller komponentnavne Styrene
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H8
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Styrene
InChI formel InChI=1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
SMIL C=Cc1ccccc1
IUPAC navn Styren
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 104,0626 g/mol