Få mere at vide
Styramate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052455
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052455 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052455 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1676.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Styramate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Styramate
CAS 94-35-9
Analyt- eller komponentnavne Styramate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylethyl carbamate, 2-Phenyl-2-hydroxyethyl carbamate, Linaxar, Myospaz, NSC 115889, Sinaxar, Styramat, Styramate, Carbamic acid, beta-hydroxyphenethyl ester (6CI,7CI), beta-Hydroxyphenethyl carbamate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-9(12)13-6-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6H2,(H2,10,12)
SMIL NC(=O)OCC(O)c1ccccc1
IUPAC navn (2-hydroxy-2-phenylethyl) carbamate
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 181.0739 g/mol