Få mere at vide
Styramate, Mikromol™
Beskrivelse
Styramate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Styramate |
| CAS | 94-35-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Styramate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2-Ethanediol, 1-phenyl-, 2-carbamate, 2-Hydroxy-2-phenylethyl carbamate, 2-Phenyl-2-hydroxyethyl carbamate, Linaxar, Myospaz, NSC 115889, Sinaxar, Styramat, Styramate, Carbamic acid, beta-hydroxyphenethyl ester (6CI,7CI), beta-Hydroxyphenethyl carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-9(12)13-6-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6H2,(H2,10,12) |
| SMIL | NC(=O)OCC(O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2-hydroxy-2-phenylethyl) carbamate |
| Vis mere |