Få mere at vide
AMPri Sorte Nitrilhandsker i stilen
Artikelnummer. 31741078
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31741078 X-Large
31741011 Lille
31740975 Medium
31741076 Større
31741023 X-Small
31741012 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31741078 Leverandør AMPri Leverandørnr. 01181XL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Pulverfri sorte nitrilhandsker til beskyttelse og undersøgelsesbrug; fås i størrelser XS til XXL.
  • Producent: AMPri
  • Premium nitrilhandsker fra mærket Style by AMPri
  • Handskerne er lavet af nitril
  • Denne genstand er uden pulver
  • Belægning: kloreret indvendigt
  • Disse nitrilundersøgelseshandsker har ingen ekstra længde (længde: 240 mm)
  • Sorte nitril engangshandsker
  • Pasform: ambidextrøs
  • Pålidelig premiumkvalitet
  • Konventionelt engangsprodukt
  • Medicinsk udstyrsklasse: MD klasse I
  • Sterilitet: ikke-steril
  • Standarder opfyldt: EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 og EN 455-4
  • Nitrilhandsker med kemisk beskyttelse type b
  • Nitrilkirurghandsker er velegnede til alkoholholdige, sure, tørre og vandige fødevarer
  • Beskyttelse mod mikroorganismer: vira, bakterier og svampe
  • Nitrilhandsker til brug i offentlige myndigheder, uddannelse, tandpleje, industri, kropsrelaterede tjenester, hospitaler, fødevareservice og anden medicin.
  • AQL 1.5
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedsvæsen, Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspidstekstureret
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Nitrilundersøgelseshandske
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.08 mm