Få mere at vide
Cole-Parmer™ RE3022C membranvakuumpumpe
Artikelnummer. 11456648
Pumpetype:
Vakuumpumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11456648
Brand: Cole-Parmer™ 9996696
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RE3022C membranvakuumpumpen tilbyder kemisk kompatibilitet ideel til rotationsfordamperanvendelse.
  • Solid PTFE og FFKM konstruktion modstår de fleste opløsningsmidler
  • Reguler vakuumniveauet med justeringsknappen
  • Integrerede opsamlingsbeholdere forhindrer væskeindtrængning
  • 3 års garanti
  • Tidligere varenummer RE3022C
Brug denne kompakte membranvakuumpumpe til generering af kemisk laboratorievakuum, især velegnet til rotationsfordampning. Vakuumregulator med måler og justeringsknap giver dig mulighed for at skabe ideelle vakuumforhold i laboratoriet. Oliefri pumpe med integreret fugtbeskyttelse er lav vedligeholdelse.
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med Til enhver applikation, der kræver vakuumgenerering og er ideel til brug med Stuart Rotationsfordamper
Pumpetype Vakuumpumpe
Applikationer Til enhver applikation, der kræver vakuumgenerering og er ideel til brug med Stuart Rotationsfordamper
Spænding 230 V