Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ model UC152D varmepladeomrører
Artikelnummer. 15215617
Skift visning
Maks. Beholderstørrelse:
15 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Beholderstørrelse Pakningsstørrelse
15215617 15 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15215617 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4875.00 DKK
    3614.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 1260.44 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Denne Stuart™ model UC152D varmepladeomrører har en glaskeramisk top med fremragende kemisk modstandsdygtighed.
  • Blinkende Hot-advarselslampe, strømuafhængig.
  • Nøjagtig temperaturkontrol med LED-indikatorskala.
  • Kompakt pladsbesparende design.
  • Omrøringsområde: 100 til 2000 o/min
  • Form: Firkant
  • Størrelse: 150 x 150 mm
Tekniske data
Topplademateriale Glaskeramik
Spænding 230 V
Inkluderer (2) 25 mm PTFE-belagte omrøringsstænger, integreret montering til en retortestang
Sikkerhedsfunktioner Blinkende advarselslampe for varme, strømuafhængig
Omrøringsfunktioner Kraftige magneter og motor giver omrøringshastigheder på op til 2000 o/min og er i stand til at blande store mængder.
Elektriske krav 230V, 50Hz, 550 W
Controller type Digital
Model- UC152D
Sål funktioner Advarselslampen blinker, når pladetemperaturen er over 50 °C, selv når kogepladen er slukket og taget ud af stikkontakten
Længde (engelsk) 10 tommer
Størrelse 150 x 150 mm
Højde (metrisk) 122 mm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 450° °C
Temperatur (engelsk) Stuetemperatur til 842 °F
Højde (engelsk) 4,8 tommer
Frekvens 50 Hz
Bredde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) 255 mm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Watt 550 W
Vægt (engelsk) 6.4 lb.
Vægt (metrisk) 2.9 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Maks. Beholderstørrelse 15 l
Omrøringsområde 100 til 2000 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 255 x 180 x 122 mm