Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rørholder
Holder:
0,2 ml rør
0,5 ml rør
1,5 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehørsrørholdere kan rumme 0,2 mL eller 0,5 mL mikrocentrifugerør.
- To rørholdere kan bruges på ethvert tidspunkt og holdes sikkert på plads af den skridsikre måtte.
- Stuart™ Slangeholder; Til brug med mikrotiterpladerystere, hvor prøverne kræver kontrollerede temperatur- og/eller fugtighedsforhold, ideel til placering i CO 2 inkubatorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 1,5 ml rør |
| Rørkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttype | Rørholder |
| Til brug med (udstyr) | Stuart™ Mikrotiterpladerystere SSM5 og SSL5 |
| Emballagemængde | 1 stk. |