Få mere at vide
Cole-Parmer™ IC-300 Series højtemperatur, højstabil digital nedsænkningscirkulator
Beskrivelse
- Præcis PID temperaturstyring med temperaturstabilitet på± 0,005 °C
- Tovejs RS-232 interface
Denne alsidige cirkulationspumpe kan bruges på flere måder. Bruges som en selvstændig vandbadstemperaturregulator eller en pumpe til recirkulering af kølet væske fra en ekstern kølemaskine. Nedsænkningscirkulator varmer nøjagtigt op til °250 C og kontrollerer sikkert væsketemperaturen i badet, mens den bibeholder fremragende temperaturstabilitet. Et tovejs RS-232-interface lader dig fjernstyre badet og downloade data til en computer for yderligere analyse.
Præcis PID-temperaturkontrol, et lysstærkt digitalt LED-display, indikatorlys for overtemperatur, trykpumpe og afskæring for lavt væskeniveau gør cirkulatoren nem og sikker at bruge. Nå under omgivelsestemperaturerne ved at bruge kølespiralen 12122-87 tilsluttet en valgfri ekstern kølemaskine.
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -40 °C til +250 °C |
| Type | Termoregulator |
| Længde (engelsk) | 9,3'' |
| Længde (metrisk) | 237 mm |
| Elektriske krav | 120/240 V |
| Spænding | 120/240 V |