Få mere at vide
Techne™ Tray Column Plus Gas Distributor
Artikelnummer. 11593859
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Techne prøvekoncentratorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11593859 Techne prøvekoncentratorer Hver
1 options
Artikelnummer. 11593859 Leverandør Techne™ Leverandørnr. 3662040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Designed for use with Techne™ Sample Concentrators.
  • Sample Concentrator gas reservoir and stand (for tubes)
  • Reservoir is mounted on a fully adjustable stand for accurate height control
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Techne prøvekoncentratorer
Type Tray Column Plus Gas Distributor