Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser
Artikelnummer. p-6837045
Produkttype:
Platform
Oversigt:
Niveausystem til store gyngende shakere
Platformsmåtte af gummi til store orbitalrystere
Tier System til små gyngende shakere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10195704
Brand: Cole-Parmer™ 5170094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af din Cole-Parmer™ ryste inkubatorer.
  • Hold din rystekuvøse kørende med dette tilbehør.
Tekniske data
Produkttype Platform
Materiale Metal
Længde (engelsk) 16,5 tommer
Længde (engelsk) platform 14''
Længde (metrisk) 420 mm
Længde (metrisk) platform 355 mm
Bredde (engelsk) 14,2 tommer
Bredde (engelsk) platform 14''
Bredde (metrisk) 360 mm
Bredde (metrisk) platform 355 mm
Oversigt Niveausystem til store gyngende shakere
Til brug med (udstyr) 3D Gyratory Rocker SSL3, See-Saw Rocker SSL4
Inkluderer 2 platforme bakker, 8 stænger