Få mere at vide
Cole-Parmer™ Tilbehør til Cole-Parmer™ SH-200 serie rystemaskiner og SI-200 serie ryste kuvøser
Artikelnummer. 10195704
Skift visning
Produkttype:
Platform
Oversigt:
Niveausystem til store gyngende shakere
Platformsmåtte af gummi til store orbitalrystere
Tier System til små gyngende shakere
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Oversigt unitSize
10195704 Platform Niveausystem til store gyngende shakere Hver
10227674 Platform Tier System til små gyngende shakere Hver
12974025 Platform Platformsmåtte af gummi til store orbitalrystere Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195704 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5170094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af din Cole-Parmer™ ryste inkubatorer.
  • Hold din rystekuvøse kørende med dette tilbehør.
Tekniske data
Produkttype Platform
Materiale Metal
Længde (engelsk) 16,5 tommer
Længde (engelsk) platform 14''
Længde (metrisk) 420 mm
Længde (metrisk) platform 355 mm
Bredde (engelsk) 14,2 tommer
Bredde (engelsk) platform 14''
Bredde (metrisk) 360 mm
Bredde (metrisk) platform 355 mm
Oversigt Niveausystem til store gyngende shakere
Til brug med (udstyr) 3D Gyratory Rocker SSL3, See-Saw Rocker SSL4
Inkluderer 2 platforme bakker, 8 stænger