Få mere at vide
Techne™ FC-200 Model Flow Cooler
Model-:
FC-200
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Compact refrigeration units with a 200 mL internal capacity
- Designed for use with Techne liquid baths
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -20°C |
| Model- | FC-200 |
| Spænding | 230 V |