Få mere at vide
Cole-Parmer™ IC-300 Series Digital Immersion Cirkulator med høj stabilitet
Artikelnummer. 12777929
Skift visning
Tilslutningstype:
RS-232
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
12777929 RS-232 Hver
1 options
Artikelnummer. 12777929 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0126215
Forventet forsendelse: 23-12-2026
IC-300-serien med høj stabilitet, digital nedsænkningscirkulator tilbyder et bredt temperaturområde på -40 C °til +200 °C.
  • Høj± °0,005 C temperaturstabilitet
  • Tovejs RS-232-kapacitet
Denne alsidige cirkulationspumpe kan bruges på flere måder. Brug som en selvstændig vandbadstemperaturregulator, en pumpe til recirkulering af afkølet væske fra en ekstern kølemaskine eller en pumpe til at levere temperaturkontrol til en ekstern enhed. Nedsænkningscirkulator varmer nøjagtigt op til °200 C og kontrollerer sikkert væsketemperaturen i badet, mens den bibeholder fremragende temperaturstabilitet. Et tovejs RS-232-interface lader dig fjernstyre badet og downloade data til en computer for yderligere analyse.
Et digitalt display, indikatorlys for overtemperatur, trykpumpe og afskæring for lavt væskeniveau gør cirkulatoren nem og sikker at bruge. Nå under omgivelsestemperaturerne ved at bruge kølespiralen 12122-87 tilsluttet en valgfri ekstern kølemaskine.
Tekniske data
Temperaturområde -40 °C til +120 °C
Type Nedsænkningscirkulator
Temperaturstabilitet ±0,005 °C
Elektriske krav 120/240 V
Tilslutningstype RS-232