Få mere at vide
Techne™ Stuart™ TE-10D Cirkulator
Elektriske krav:
120/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Techne™ lancerede først deres klassiske clip-on termoregulator tilbage i 1948, og tilbyder nu denne og tre andre lignende enheder, der fungerer over forskellige temperaturområder, alle designet til at blive brugt med Techne™ uopvarmede vandbade eller enhver anden passende laboratoriebeholder. De vil alle opvarme, cirkulere og sikkert kontrollere temperaturen på væsken i badet inden for præcist kontrollerede grænser
- Producentens reservedelsnummer FTE10DDC
- Temperaturområde -40 °C til °120 C (en separat kølespiral er påkrævet til undertemperaturer)
- Fremragende temperaturstabilitet:± 0,01 °C ved 40 °C
- Firecifret indstilling med et lysstærkt LED digitalt temperaturdisplay
- Velegnet til de fleste rutinemæssige laboratorieapplikationer
- Brugerjusterbar overtemperaturafbryder
- Udskæring for lavt væskeniveau som standard
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -40 °C til +120 °C |
| Type | Cirkulator |
| Elektriske krav | 120/240 V |
| Spænding | 120/240 V |