Få mere at vide
Cole-Parmer™ Omrører skovlstang
Beskrivelse
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (engelsk) | 21,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 550 mm |
| Type | Padlestang |
| Materiale | Rustfrit stål |