Få mere at vide
Techne™ Stuart™ Stempel i rustfrit stål
Længde (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Gel timere |
| Til brug med (applikation) | Til nem rengøring |
| Længde (metrisk) | 19 mm |
| Type | Stempel |