Få mere at vide
Cole-Parmer™ Prøve koncentratornåle til Cole-Parmer™ SC-200 Series prøvekoncentrator
Materiale:
PTFE
Rustfrit stål
Størrelse:
76 mm
127 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Vedligehold din prøvekoncentrator med følgende nåle.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Prøve koncentratornål |
| Mængde | 100 Pk. |
| Størrelse | 76 mm |