Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-100 serien Stuart™ Analogt smeltepunktsapparat
Artikelnummer. 11436618
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
50 °C til 250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11436618 50 °C til 250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11436618 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7395.00 DKK
    6321.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 1073.68 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MP-100 serien Stuart™ Analogt smeltepunktsapparat med integreret LED-belysning og forstørrelsesglas gør visningen nem.
  • Nem at —bruge, placer prøven i kapillarrøret, indstil opvarmningshastigheden, og hold øje med smeltning.
  • Test og se tre prøver på samme tid.
  • Varm op til 20 °C/min. tæt på smeltetemperatur og derefter indstillet til en langsommere opvarmningshastighed på 1° til 10 °C/min.
  • Aflæs temperatur kviksølvfrit blåspiritusfyldt termometer.
  • Tag smeltepunktsmålinger af op til tre prøver på én gang for større effektivitet.
  • Let at følge instruktioner er trykt direkte på enheden.
  • Placer din prøve i et kapillarrør og indsæt den i aluminiumsblokken.
  • Indstil manuelt opvarmningshastigheden mellem 1 C °og 20 C °pr. minut, op til et maksimum på 250 °C.
  • Sænkning af opvarmningshastigheden, når du nærmer dig den forventede smeltepunktstemperatur, vil øge nøjagtigheden af aflæsningen.
  • Observer prøven gennem forstørrelseslinsen, indtil smeltningen opstår, og aflæs smeltetemperaturen fra termometeret.
  • Apparatet leveres med åbne kapillarrør.
  • Den ene ende skal forsegles med en bunsenbrænder; eller køb valgfrie kapillarrør separat, som allerede er forseglet.
  • Bestil det valgfrie kølestik af messing for at fremskynde kølingen, når der er behov for flere kørsler.
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsudstyr
Spænding 230 V
Watt 50 W
Nøjagtighed 1°C
Dybde (metrisk) 140 mm
Dimensioner (L x B x H) 140 x 370 x 110 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 75 W
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Højde (metrisk) 110 mm
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 140 mm
Model- SMP11
Emballagemængde 1 hv.
Temperaturområde (engelsk) 122 °F til 482 °F
Temperaturområde (metrisk) 50 °C til 250 °C
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Bredde (engelsk) 14,6''
Bredde (metrisk) 370 mm
Frekvens 50 Hz