Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/SWIRL Mini Stirrer
Beskrivelse
- Lightweight stirrer.
- Capable of stirring up to 1 L.
- Universal power adaptor.
- BioCote antimicrobial protection.
- Robust polypropylene with a chemically resistant polycarbonate top.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 350 til 2000 rpm |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Spænding | 120/230 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm |
| Højde (metrisk) | 66 mm |
| Bredde (metrisk) | 143 mm |
| Elektriske krav | 120-230V, 50-60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Model- | SM5/Hvirvelfascia |
| Type | Magnetisk mini-omrører |
| Vis mere |