Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/Bibby Fascia Model Magnetisk Mini Omrører
Beskrivelse
- Modstå mindre kemikaliespild og -stænk - polypropylenhus og polycarbonat-topplade
- Juster omrøringshastigheden op til 2.000 rpm
- Enheden er designet til at omrøre væsker i en fladbundet, ikke-metalbeholder ved hjælp af en magnetisk rørestang
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 350 til 2000 rpm |
| Topplademateriale | Polypropylen |
| Volumen | 1 l |
| Spænding | 120/230 V |
| Dimensioner (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm (H x W x D) |
| Bredde (metrisk) | 143 mm |
| Elektriske krav | 230/110V, 50/60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderer | BioCoate antimikrobiel beskyttelse |
| Model- | SM5/Bibby Fascia |
| Vis mere |