Få mere at vide
Cole-Parmer™ ST-200-P Stuart Bærbar analog omrører, batteridrevet
Artikelnummer. 11466518
Skift visning
Volumen:
1,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
11466518 1,5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11466518 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0480105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ST-200-P Stuart Bærbar analog omrører når variable hastigheder op til 1300 rpm. Den bærbare magnetomrører er drevet af batterier med lang levetid eller lysnetstrøm og er robust, kompakt og let og kan bruges næsten overalt.
  • Hård, kompakt og let
  • Variabel hastighed op til 1300 rpm
  • 3 års garanti
  • Tidligere varenummer SM27
Denne kompakte robuste enhed er ideel til brug i inkubatorer, handskebokse eller i marken. Omrøreren er anbragt i en kemisk resistent ABS plastikkasse og kan drives af batterier eller på lysnettet. Driftsindikatoren dæmpes, når batterierne er ved at være tomme.
Bemærk venligst: Med virkning fra juni 2022 Stuart Analog omrører Modelnummer SM27 er nu blevet omdøbt Cole-Parmer under modelnummer ST-200-P. Alle de samme fantastiske funktioner og specifikationer, bare med et nyt og forbedret udseende.
Tekniske data
Hastighed 1300 rpm
Omrøringspositioner 1
Topplademateriale ABS
Volumen 1,5 l
Vise Ingen
Form Firkant
Spænding 230 V
Dimensioner (L x B x H) 16 x 15 x 7 cm
Højde (engelsk) 2,8 tommer
Højde (metrisk) 7 cm
Længde (engelsk) 6,3''
Længde (metrisk) 16 cm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 15 cm
Elektriske krav 4 x alkaliske batterier eller 230 V, 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Garanti og servicetilbud 3 år
Inkluderer Batterier
Model- SM27
Type Bærbar magnetomrører
Vægt (engelsk) 2.9 lb.
Vægt (metrisk) 1.3 kg