Få mere at vide
Techne™ Stuart™ Skørte 96-brønds PCR plader
Artikelnummer. p-8012915
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 13048523
Brand: Techne™ 1621030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 96-brønds PCR-plader er skørtet for at reducere pladeforvrængning og give stabilitet.
  • Fuldt skørtet for at reducere forvrængning og fremme stabilitet
  • Fås i sort, klar og hvid
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Sort
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 25
Profil Low (Lav)
Mængde 25 Pk.