Få mere at vide
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart Refrigerated Shaking Incubator
Beskrivelse
- Drift ved 15°C under omgivelsestemperatur (minimum 5°C)—ideel til cellebaseret proteinekspressionsanvendelse
- Mikroprocessorstyret rystehastighed sikrer nøjagtighed
- Tvungen luftcirkulation sikrer ensartet temperatur inde i kammeret
- Indstil og se nemt temperatur og hastighed på den digitale skærm
- Unik udtrækkelig platform gør det nemt at flytte ting ind og ud
Disse rysteinkubatorer har en orbital rystende bevægelse for at sikre ensartet blanding, mens de fremmer bakterievækst. Alle modeller har en timer, der kan indstilles fra 1 sekund til 9 dage. Når timeren er tællet ned, lyder en alarm, og rystningen stopper, mens inkubatoren fortsætter med at køre.
Den udtrækkelige platform giver nem adgang til prøverne bagerst i inkubatoren, men låses sikkert på plads under drift. Et alsidigt spændesystem holder kolber på op til 2 l sikkert på plads. Indbygget USB-forbindelse og dedikeret software muliggør langtidsovervågning af inkubatortemperaturen via en pc. Bestil model 79520-24 med IQ/OQ (Installation Qualification/Operational Qualification) dokumentation for at hjælpe dig med at overholde tilsynsmyndigheders krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 16 mm |
| Hastighedsområde | 30 til 300 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 60 °C |
| Rørkapacitet | 115 L |
| Produkttype | Rysteinkubator |
| Temperaturområde (engelsk) | 140 °F |
| Frekvens | 50 Hz |
| Dybde (engelsk) | 18,25 tommer |
| Dybde (metrisk) | 46.5 cm |
| Vis mere |