Få mere at vide
Cole-Parmer™ INC-200-serien Stuart™ Hybridiseringsinkubator/shaker
Artikelnummer. 11496558
Skift visning
Type:
Hybridiseringsovn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11496558 Hybridiseringsovn Hver
1 options
Artikelnummer. 11496558 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3945405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43620.00 DKK
    34153.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 9466.81 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
INC-200-serien Stuart™ Hybridization Incubator/Shaker er alsidig —med både rotisseri og gyngende bevægelser.
  • Tvungen luftcirkulation kombineret med mikroprocessorstyring resulterer i fremragende temperaturensartethed.
  • Op-og-over dør for nem adgang til kammeret.
  • Brug en hybridiseringsinkubator, når det er vigtigt at bevare prøvens integritet, mens den opvarmes til den nøjagtige temperatur.
  • Inkubatoren er ideel til nukleinsyrehybridiseringsanvendelser såsom Northern (RNA) blots, Southern (DNA) blots og Western (protein) blots.
  • Denne kompakte inkubator kommer med to indbyggede shakers.
  • Rotisserierysteren har en rotationshastighed fra 2 til 10 rpm, mens platformsrysteren har en vippehastighed fra 5 til 70 svingninger/minut.
  • Den blide gyngende handling er ideel til vaskestadiet af de fleste hybridiseringsprocedurer.
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter et overtemperaturbeskyttelsessystem, plus at strømmen afbrydes til motoren, hvis motoren overophedes eller går i stå.
  • Rustfrit stål interiør er let at rengøre.
  • Dobbeltglasdør i røget akryl og polykarbonat giver strålingsbeskyttelse.
  • Bestil et rotisseri, der accepterer 75 mm OD-flasker og hybridiseringsflasker separat.
  • Flaskerne er lavet af borosilikatglas og kan autoklaveres.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Type Hybridiseringsovn