Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ SI60D Forced Air Incubator, 60 L
Artikelnummer. 11436628
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11436628 60 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11436628 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0111008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36090.00 DKK
    25276.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 10813.86 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Lys: Ingen belysning; Temperaturområde: Omgivende +8 °C til 130 °C
  • Designet til nem adgang med hængslet frontdørpanel
  • Hvert sidepanel har 2 x 10 mm diameter tilstoppede huller til indføring af enten gasser eller kabler
  • Fuld synlighed af prøver
  • Nem adgang til arbejdskammer
  • Valg af analog eller digital styring
  • For analog model SI60 indstilles temperaturen via en kalibreret knap
  • For digital model SI60D opnås indstilling af temperaturen mere nøjagtigt via LCD-displayet
  • Begge modeller har en trykkontakt forudindstillet til 37 °C
  • Temperatursikkerhedsudkobling indstillet til 72 °C
  • Inkubatoren leveres fladpakket til montering på brugsstedet
  • Monteringen er enkel og kræver kun en skruetrækker
Tekniske data
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 60 l
Belysning Ingen belysning
Materiale Akryl
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +8° til 130 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LCD
Model- SI 60D
Mål (D x B x H) Indvendig 380 x 450 x 380 mm
Bredde (metrisk) interiør 450 mm
Højde (metrisk) 390 mm
Højde (metrisk) interiør 380 mm
Elektriske krav 220/240V, 50 Hz
Spænding 220/240 V
Frekvens 50 Hz