Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rystende vandbad rustfrit stålstativ
Artikelnummer. 12738988
Skift visning
Holder:
120 x 13 mm Kulturrør
143 x 1,5 ml mikrorør
25 x 50 ml centrifugerør
30 x 26 mm Kulturrør
56 x 15 ml centrifugerør
72 x 16 mm kulturrør
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
12738988 25 x 50 ml centrifugerør Hver
10725004 120 x 13 mm Kulturrør Hver
10181133 143 x 1,5 ml mikrorør Hver
12728988 30 x 26 mm Kulturrør Hver
10600394 72 x 16 mm kulturrør Hver
12718988 56 x 15 ml centrifugerør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12738988 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1215293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1789.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 350.13 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Forøg din alsidighed Stuart™ vandbad
  • Vælg mellem disse tilbehør for at gøre din enhed mere alsidig
  • Designet til let at kunne udskiftes med stuart vandbade og rystevandbade
Especificaciones
Til brug med (udstyr) Rystende vandbad
Holder 25 x 50 ml centrifugerør
Materiale Rustfrit stål
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.