Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Shaking Water Bath Stainless Steel Rack
Product Code. 10600394
Change view
Click to view available options
Holds:
120 x 13 mm Culture Tubes
143 x 1.5 mL Microtubes
25 x 50 mL Centrifuge Tubes
30 x 26 mm Culture Tubes
56 x 15 mL Centrifuge Tubes
72 x 16 mm Culture Tubes
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
10600394 72 x 16 mm Culture Tubes Each
10725004 120 x 13 mm Culture Tubes Each
12738988 25 x 50 mL Centrifuge Tubes Each
10181133 143 x 1.5 mL Microtubes Each
12728988 30 x 26 mm Culture Tubes Each
12718988 56 x 15 mL Centrifuge Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10600394 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 1215296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 DKK
    1802.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 352.79 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Enhance the versiltility of your Stuart™ water bath
  • Choose from these accessories to make your unit more versatile
  • Designed to be easily interchanged with the stuart water baths and shaking water baths
Spécification
For Use With (Equipment) Shaking Water Bath
Holds 72 x 16 mm Culture Tubes
Material Stainless Steel
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.