Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ SBS40 Rystende vandbad
Artikelnummer. 12007254
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
24 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12007254 24 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12007254 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1215202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26910.00 DKK
    22247.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 4662.45 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilpas med platforme og stativer
  • Valg af platforme frembringer et frem- og tilbagegående rystende, orbitalt rystende eller ikke-rystende system
  • Analoge kontroller og digital temperaturvisning forenkler betjeningen
  • Overtemperatur og lav-niveau cutoffs forbedrer sikkerheden
  • Rystehastighed: 20 til 130 rpm
  • Slaglængde/banestørrelse: 3/4 in. (20 mm)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 24 l
Type Shaking Water Bath
Vise LED
Temperatur (metrisk) Maksimum 95 °C
Spænding 230 V