Få mere at vide
Cole-Parmer™ SHP-200-MP Stuart varmeplade til omrøring i tre positioner
Artikelnummer. 11436538
Skift visning
Topplademateriale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Topplademateriale Pakningsstørrelse
11436538 Aluminium Hver
1 options
Artikelnummer. 11436538 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5160008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13060.00 DKK
    10378.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 2681.33 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
SHP-200-MP Stuart varmeplade med tre omrøringspositioner har tre uafhængige opvarmnings-/omrøringspositioner, men måler kun 23-5/8 tommer. L x 10-5/8 tommer B (60 x 27 cm).
  • Kraftige magneter til stærk magnetisk kobling og omrøringskapacitet
  • Kan nemt rumme et bægerglas på 2 liter i hver position
  • Topplade af aluminium/siliciumlegering giver jævn pladetemperatur
  • En blinkende varm advarselslampe indikerer temperatur over 50°C
Tre uafhængigt styrede positionsenheder kræver kun én strømkilde. Kør tre separate test på samme tid eller kør flere prøver under de samme betingelser.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer (3) 25 mm PTFE-belagte rørestænger
Sikkerhedsfunktioner Separate varme advarselslamper for hver plade
Omrøringsfunktioner 3 uafhængige opvarmnings-/omrøringspositioner på kun 600 x 270 mm, kan nemt rumme 3 x 2 liters bægerglas
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 2250 W
Controller type Analog
Model- SB162-3
Sål funktioner Enheden kræver kun ét strømudtag og er ideel til kvalitetskontrol, hvor flere prøver skal opvarmes og omrøres samtidigt under de samme forhold
Størrelse 160 x 160 mm
Højde (metrisk) 110 mm
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 325 °C
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Frekvens 50 Hz
Bredde (metrisk) 600 mm
Bredde (engelsk) 23,6 tommer
Watt 2250 W
Vægt (engelsk) 24.3 lb.
Vægt (metrisk) 11 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Antal stillinger 3
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min