Få mere at vide
Cole-Parmer™ ST-200-MP Stuart-magnetomrører med tre positioner
Beskrivelse
- Kraftige magneter til stærk magnetisk kobling og omrøringskapacitet
- Kan nemt rumme et bægerglas på 2 liter i hver position
- Topplade af rustfrit stål producerer ikke hvirvelstrøm for at sikre kraftig omrøring
Tre uafhængigt styrede positionsenheder kræver kun én strømkilde. Kør tre separate test på samme tid eller kør flere prøver under de samme betingelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 100 til 1500 o/min |
| Omrøringspositioner | 3 |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 150 W |
| Dimensioner (L x B) | 550 x 210 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 27 x 11 cm |
| Højde (engelsk) | 4,3 tommer |
| Højde (metrisk) | 11 cm |
| Længde (engelsk) | 23,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 60 cm |
| Vis mere |