Få mere at vide
Cole-Parmer™ Clipplade til rotatortromle
Artikelnummer. 12053324
Til brug med (udstyr):
Til 10 rør
Til 12 rør
Til 7 rør
Til 8 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12053324
Brand: Cole-Parmer™ 5160093
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af dit roterende rystesystem i DR-200-serien med denne klipplade til rotatortrommer.
  • Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
  • Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Holder Rør (19 mm)
Stillinger 8
Til brug med (udstyr) Til 8 rør
Diameter (metrisk) åbning 19 mm