Få mere at vide
Cole-Parmer™ Clipplade til rotatortromle
Artikelnummer. 12043324
Til brug med (udstyr):
Til 10 rør
Til 12 rør
Til 7 rør
Til 8 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 12043324
Brand: Cole-Parmer™ 5160092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af dit roterende rystesystem i DR-200-serien med denne klipplade til rotatortrommer.
  • Skift din rotators kapacitet med udskiftelige tromler
  • Clip-plader holder rør i forskellige størrelser
Trommer er kompatible med Cole-Parmer™ Drev i DR-200-serien med roterende rystesystem (sælges separat). Brug drivenheden sammen med en bred vifte af tromler og clips-plader designet til at tage forskellige størrelser og typer af beholdere.
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Holder Rør (16 mm)
Stillinger 10
Til brug med (udstyr) Til 10 rør
Diameter (metrisk) åbning 16 mm